Petrischalen
Petrischalen, groot, 100 mm, 15 mm
Catalogus # EDVO643
Leverancier: EDVOTEK
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Ø:100 mm
- Omschrijving:Petrischalen, groot
- Hoogte:15 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



