Petrischalen
Petrischalen, klein, 60 mm, 15 mm
Catalogus # EDVO633
Leverancier: EDVOTEK
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Ø:60 mm
- Omschrijving:Petrischalen, klein
- Hoogte:15 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



