Orders LinkContactUsLinkComponent
dNTP sets, illustra™
dNTP sets, illustra™
dNTP mix set (20 mM A,C,G,T), 4×10 µmol, 1 SET
Catalogus # 28-4065-58
Leverancier:   Cytiva
dNTP sets, illustra™
Catalogus # 28-4065-58
Leverancier:  Cytiva
CAS-nummer:  
dNTP sets, illustra™
dNTP sets, illustra™
dNTP mix set (20 mM A,C,G,T), 4×10 µmol, 1 SET
CAS-nummer:  
Price
394,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 SET
Product Details & Documents
High purity dNTPs for amplification, dideoxy sequencing, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
  • Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for consistent, high performance
  • Buffer-free, ready to use solutions at a variety of concentrations
  • Functionally tested to produce a 20,7 kb PCR amplification product from lambda DNA
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 SET
  • Omschrijving:
    dNTP mix set (20 mM A,C,G,T), 4×10 µmol
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.