Orders LinkContactUsLinkComponent
dNTP solutions, illustra™
dNTP solutions, illustra™
dUTP, 100 mM solution, 25 µmol
Catalogus # 28-4065-41
Leverancier:   Cytiva
dNTP solutions, illustra™
Catalogus # 28-4065-41
Leverancier:  Cytiva
CAS-nummer:  
dNTP solutions, illustra™
dNTP solutions, illustra™
dUTP, 100 mM solution, 25 µmol
CAS-nummer:  
Price
53,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 µmol
Product Details & Documents
illustra™ dNTPs are high purity solutions for enzymatically sensitive applications, such as nucleic acid amplification, sequencing, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling.
  • Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR and sequencing
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    25 µmol
  • Omschrijving:
    dUTP, 100 mM solution
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.