Accessoires
Afdichting voor schakelknop, Ø 21 mm, G 7855, G 7856, G 7857, G 7858, G 7859...
Catalogus # 141-0841
Ga naar:
Discontinued
Product Details & Documents
- For lower and upper baskets
- With 7 x 7 mm perforations
- Stainless steel
Specificaties
- Omschrijving:Afdichting voor schakelknop, Ø 21 mm
- Seq:30
- Voor:G 7855, G 7856, G 7857, G 7858, G 7859...