Water
Glass bottle, 2,5 L
ROTHHN43.2
Marketsource
: Hydrogen oxide
- :7732-18-5
- :H₂O
- :MFCD00011332
- :18.02 g/mol
- :13,10098
- :100 °C (1013 hPa)
- :0 °C
- :1 g/cm³ (4 °C)
- :Kamertemperatuur
- :231-791-2
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2,5 L
- Cat. No.:ROTHHN43.2