Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Automatische ontsmettingsmodule voor PE-reservoirs met standaard UV-lichtemissie in het reservoir om het ontstaan van bacteriën te voorkomen
Catalogus # 171-0395
Leverancier:   Merck
Toebehoren
Catalogus # 171-0395
Leverancier:  Merck
Toebehoren
Automatische ontsmettingsmodule voor PE-reservoirs met standaard UV-lichtemissie in het reservoir om het ontstaan van bacteriën te voorkomen
Price
1 160,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Automatische ontsmettingsmodule voor PE-reservoirs met standaard UV-lichtemissie in het reservoir om het ontstaan van bacteriën te voorkomen
  • Seq:
    08