Orders LinkContactUsLinkComponent
Drum funnels
Drum funnels
Catalogus # NEWPDRM452-BK
Leverancier:   NEW PIG
Drum funnels
Catalogus # NEWPDRM452-BK
Leverancier:  NEW PIG
Drum funnels
Drum funnels
Price
68,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
  • Allows access to ³/₄" bung for use of liquid-level gauge
  • Level inside surface allows easy draining of containers, parts or filters
  • Zigzag ridges prevent splashes and catch parts or tools
These large diameter funnels covers entire drum top to minimize drips and spills.
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Pop-up vatvulmeter, voorkomt overvulling
    Pop-up vatvulmeter, voorkomt overvulling
    NEWPDRM245
    127 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 27,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Pop-up vatvulmeter, voorkomt overvulling
    Pop-up vatvulmeter, voorkomt overvulling
    NEWPDRM317
    279,4 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 30,90 €