Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-parameter-meter, draagbaar, Professional Plus
Quatro-kabel/koppelstuk 30 meter (inclusief cond/temp-sensor)
  665-0206
Multi-parameter-meter, draagbaar, Professional Plus
  665-0206
Multi-parameter-meter, draagbaar, Professional Plus
Multi-parameter-meter, draagbaar, Professional Plus
Quatro-kabel/koppelstuk 30 meter (inclusief cond/temp-sensor)
3 800,00 €
1 * 1 ST
De Professional Plus is de meest veelzijdige draagbare multiparametersysteem die op de markt verkrijgbaar is. U kunt hiermee maximaal 11 parameters meten: pH, ORP, ammonia, nitraat, chloride, opgeloste zuurstof, geleidbaarheid, zoutgehalte, TDS, luchtdruk en temperatuur; geen gedoe meer met kabels omdat u altijd met slechts een kabel werkt.
  • Met rubber beklede IP 67-behuizing (zelfs zonder batterijklep)
  • Robuuste kabelsensoren met connectoren die voldoen aan militaire specificaties (ook waterdicht)
  • USB-aansluiting en Data Manager-software met GLP-functies
  • Geheugen voor 5000 datasets
  • Eenvoudig af te lezen grafisch display met achtergrondverlichting, toetsenbord en meertalige interface: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees en Noors
De Quatro-kabel/koppelstuk is ideaal om 6 parameters tegelijkertijd te meten: geleidbaarh./temp./opgeloste zuurstof, 2 mV-meetwaarden en luchtdruk. Het totale gewicht is slechts 525 g.
Daarnaast zijn de sensoren volledig uitwisselbaar, eenvoudig door de gebruiker te vervangen en verkrijgbaar met verschillende kabellengten (1, 4, 10, 20 en 30 meter). De Pro Plus kan in combinatie met andere bulkheads worden gebruikt voor het gelijktijdig meten van 1, 2 of 3 parameters.
3 jaar garantie op het instrument, 2 jaar garantie op de kabels.
 : Het Professional Plus-instrument wordt geleverd met Data Manager-software, USB-kabel en USB-dockingstation. Quatro-kabel en sensoren dienen apart te worden besteld.
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
  • Omschrijving:
    Quatro-kabel/koppelstuk 30 meter (inclusief cond/temp-sensor)
  • Seq:
    05
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • 664-0025
    Draagtas met zachte buitenkant
    1 * 1 ST - 286,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 664-0024
    Draagtas met harde buitenkant
    1 * 1 ST - 660,00 €
  •  
    Omschrijving
    VPE
  • YSIA005580
    Confidence solution 5580, for verifying pH, ORP, and conductivity values, 6 plastic bottles (1 pint each)
    1 KIT
    1 * 1 KIT - 229,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 665-0069
    Kleine driepoot voor vlak oppervlak
    1 * 1 ST - 70,10 €
  •  
    Omschrijving
  • 664-0026
    Kabelgewicht, 140 g, bevestigd aan roestvrijstalen sondebescherming
    1 * 1 ST - 61,50 €
  •  
    Omschrijving
  • 665-0235
    Flow cell for Quatro cable/bulkhead
    1 * 1 ST - 880,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 665-0091
    pH/ORP kit (must be screwed into probe)
    1 * 1 ST - 842,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 665-0090
    pH kit (must be screwed into probe)
    1 * 1 ST - 624,00 €