Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, dNTPs
dNTP-set, afzonderlijke flesjes met dA, dC, dG, dT, elk 100 mM, 16×250 μl, 1 SET
Catalogus # 733-1855
Leverancier:   VWR Chemicals
VWR®, dNTPs
Catalogus # 733-1855
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
dNTP-set, afzonderlijke flesjes met dA, dC, dG, dT, elk 100 mM, 16×250 μl, 1 SET
CAS-nummer:  
Price
625,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Gebruiksklare dNTP-mengsels en dNTP-sets van moleculair-biologische kwaliteit. Het dNTP-mengsel is ontwikkeld om de onderzoekers tijd te besparen en de kans op besmetting te reduceren doordat er minder pipetteerhandelingen nodig zijn. De dNTP-oplossingen zijn tevens verkrijgbaar in sets met vier afzonderlijke dNTP's van elk 100 mM. Beide uitvoeringen zijn handig voor gebruik bij PCR-reacties, DNA-labeling en sequencing reacties.
  • Verkrijgbaar als voorgemengde 10 mM of 25 mM-oplossingen of als set met afzonderlijke dNTP-oplossingen van 100 mM
  • Zowel de voorgemengde uitvoeringen als de sets zijn getest op functionaliteit in een PCR
  • Zuiverheid >99% door HPLC
  • Geleverd in opgeloste vorm met pH 7,3 - 7,5
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 SET
  • Omschrijving:
    dNTP-set, afzonderlijke flesjes met dA, dC, dG, dT, elk 100 mM, 16×250 μl
Specificaties