Orders LinkContactUsLinkComponent
Camera-adapters
Camera-adapters
0,5×C-mount camera-adapter voor ¹/₃ en ½" chipsensoren
Catalogus # 630-1503
Leverancier:   MOTIC
Camera-adapters
Catalogus # 630-1503
Leverancier:  MOTIC
Camera-adapters
Camera-adapters
0,5×C-mount camera-adapter voor ¹/₃ en ½" chipsensoren
Price
183,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    0,5×C-mount camera-adapter voor ¹/₃ en ½" chipsensoren
  • Seq:
    05