Orders LinkContactUsLinkComponent
Vatpompen
Hevelpomp met uitloopslang en kraan, PP, 300 ml/stroke, 1500 mm, 1590 mm
  223-0078
 :   BURKLE
Vatpompen
  223-0078
 :  BURKLE
Vatpompen
Vatpompen
Hevelpomp met uitloopslang en kraan, PP, 300 ml/stroke, 1500 mm, 1590 mm
281,00 €
1 * 1 ST
Vatpompen, PP, met harde uitstroombuis of flexibele PVC afgifteslang met afsluitkraan. Snel en eenvoudig overhevelen van vloeistoffen uit vaten, containers en tanks.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, en derhalve ook geschikt voor het overhevelen van zuren, alkaliën en agressieve reinigingsmiddelen
  • Leveringsdebiet tot ongeveer 12 L/min.
  • Traploze instelling van de dompeldiepte van de pomp, zorgt voor goede extractie van residuele vloeistof
  • Flexibele PVC afgifteslang is 1,2 m lang
  • Het laag aangebrachte terugslagventiel garandeert een goede verwijdering van vloeistofresten uit de cilinder
  • Stroomsnelheid:
    300 ml/stroke
  • Omschrijving:
    Hevelpomp met uitloopslang en kraan
  • Materiaal:
    PP
  • Totale lengte:
    1590 mm
  • Onderdompeldiepte:
    1500 mm
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • 223-0107
    Afvoerveiligheidsstandaard
    1 * 1 ST - 91,20 €
  •  
    Omschrijving
  • 223-1271
    PVC barrel plug, in PVC: universal adapter makes decanting easier and safer. For openings with a diameter from 40 - 70 mm.
    For decanting non-combustible liquids
    1 * 1 ST - 33,50 €
  •  
    Omschrijving
  • 223-1263
    Barrel screw joint for Tri-Sure, internal thread, in PP: holds the pumps firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    1 * 1 ST - 62,90 €
  •  
    Omschrijving
  • 223-1262
    Barrel screw joint for Mauser 2", internal thread, in PP: holds the pump firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    1 * 1 ST - 57,40 €
  •  
    Omschrijving
  • 223-1261
    Barrel screw joint for R2", internal thread, in PP: holds the pump firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    1 * 1 ST - 58,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 223-1251
    Discharge tubing, in PVC, transparent, 1,2 m long with tap
    1 * 1 ST - 41,50 €
  •  
    Omschrijving
  • 223-0079
    Vatschroefverbinding
    1 * 1 ST - 54,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.