Pipette tips, universal
Standard, 2 - 200 µl, 52,6 mm, geel, Bulk
Catalogus # BOET03.013.0103
Leverancier: BOETTGER PAUL
Ga naar:
Product Details & Documents
These tips are made from selected, hydrophobic PP.
- Optimal surface quality
- Precise and centric opening of tip
- For optimal use on single and multi-channel pipettes
- Autoclavable at 121 °C/2,1 bar
- High accuracy
Specificaties
- Verpakt:Bulk
- Volume:2 - 200 µl
- Lengte:52,6 mm
- Seq:02
- Tip stijl:Standard
- Tip kleur:geel
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.