Filter sets
Filterset 38 (hoogefficiënt), excitatie BP 470/40 (HE), bundelsplitsing FT 495 (HE), emissie BP 525/50 (HE)
Catalogus # ZEIS4890389901000
Leverancier: ZEISS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Filterset 38 (hoogefficiënt), excitatie BP 470/40 (HE), bundelsplitsing FT 495 (HE), emissie BP 525/50 (HE)