Inlet liners
Wide-bore column glass liner, 4 mm, 6 mm, 92,1 mm
Catalogus # PERCN6101375
Leverancier: PerkinElmer
Ga naar:
Product Details & Documents
Liners protect GC columns against column contamination. These glass split and splitless inlet liners promote full vaporisation of samples, minimise mass discrimination, and achieve accurate and reproducible results.
- Liners packed with wool help to trap non-volatile material
Specificaties
- Ø uitw.:4 mm
- Ø inw.:6 mm
- Omschrijving:Wide-bore column glass liner
- Lengte:92,1 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.