Inlet liners
Siltek deactivated double gooseneck glass liner, 6,2 mm, 2 mm, 92,1 mm
Catalogus # PERCN6502004
Leverancier: PerkinElmer
Ga naar:
Product Details & Documents
Liners protect GC columns against column contamination. These glass split and splitless inlet liners promote full vaporisation of samples, minimise mass discrimination, and achieve accurate and reproducible results.
- Liners packed with wool help to trap non-volatile material
Specificaties
- Ø uitw.:6,2 mm
- Ø inw.:2 mm
- Omschrijving:Siltek deactivated double gooseneck glass liner
- Lengte:92,1 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.