pH electrodes
Combination pH electrode, refillable, Combination pH electrode, bulb, 1 - 14, 0...+80 °C, Glas, 4.0M KCl/AgCl (refillable), Annular ceramic, 12×350 mm, BNC, 1 m cable, Measurements in large flasks
Catalogus # JENW10090-81
Leverancier: Cole-Parmer
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Aansluiting:BNC, 1 m cable
- Ø×L:12×350 mm
- Voor:Measurements in large flasks
- Type:Combination pH electrode, bulb
- Omschrijving:Combination pH electrode, refillable
- Materiaal:Glas
- Seq:11
- Diafragma:Annular ceramic
- Elektroliet:4.0M KCl/AgCl (refillable)
- Temperatuur:0...+80 °C
- pH:1 - 14
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.