Blades
Scheermesjes, eenzijdig, Gem® Scientific, 3 facetten, ontvette stalen achterzijde, 10 mesjes per dispenser, Roestvrij staal, 0,22 mm, 38,1×19 mm
Catalog # PERSAGBL-7039-0000
Supplier: PERSONNA MEDICAL
Jump to:
Product Details & Documents
Single-use blades for a variety of applications.
Specifications
- Omschrijving:Scheermesjes, eenzijdig, Gem® Scientific, 3 facetten, ontvette stalen achterzijde, 10 mesjes per dispenser
- l×b:38,1×19 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:04
- Dikte:0,22 mm