Drum taps, brass
Self-closing with flame guard, PTFE seal and trailer fitting, Non-corrosive liquids <30 SAE, 3/4"
Catalogus # MSGA2799
Leverancier: asecos
Ga naar:
Product Details & Documents
Brass taps for drums with screw thread.
- Self closing
- Flame guard
- PTFE seal
Bestelinformatie: MSGA2799 includes a trailer fitting for decanting vessels.
Specificaties
- Schroefdraad:3/4"
- Omschrijving:Self-closing with flame guard, PTFE seal and trailer fitting
- Seq:01
- Voor:Non-corrosive liquids <30 SAE
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.