Waste Containers
Dispensing bin with swinging lid, rood, 90 L, 400×400×640 mm
Catalogus # MSGA8842
Leverancier: asecos
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of sheet steel, lacquered.
With swinging lid.
Specificaties
- Capaciteit:90 L
- Kleur:rood
- Omschrijving:Dispensing bin with swinging lid
- b×d×h:400×400×640 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.