Fine absorption grains
Universal absorption granules (1B), 18 l/sack, 20 kg/sack
Catalogus # MSGA9906
Leverancier: asecos
Ga naar:
Product Details & Documents
Fine absorption granules for oil, alkalis, grease, motor fuels, varnishes officially tested and approved for use on traffic areas.
- Granularity of 0,5 to 1,0 mm
- 20 kg sack binds up to 18 litres of heating oil
- Fills small cracks and openings
Highly recommended where a large contact with the surface and a quick absorption is needed.
Specificaties
- Omschrijving:Universal absorption granules (1B)
- Seq:001
- Absorptievermogen:18 l/sack
- Verpakt:20 kg/sack
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.