Universal socks
Universal sorbent snakes, 6 per pack, 75×3000 mm
MSGA11347
: asecos
Universal socks for safe absorption of oil, water, cooling liquids and non aggressive chemicals.
- Optimal for long term use
- Capacity up to 16 times of its own weight
- High rib and rub resistance
For containment and absorption of larger leaks.
- Omschrijving:Universal sorbent snakes
- Verpakt:6 per pack
- Ø×l:75×3000 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.