Hydrometers, Baumé
0 - 50 °Bé, 1, 250 mm
Catalogus # AMARH843196
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
- Reference temperature of 15 °C
- Paper scale with visible print
- Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
Specificaties
- Lengte:250 mm
- Seq:09
- Indeling:1
- Meetbereik:0 - 50 °Bé
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.