Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision saccharometers
Precision saccharometers
Balling hydrometer, 20 – 30 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Catalogus # ALLA2900TC020/20QP
Leverancier:   Alla France
Precision saccharometers
Catalogus # ALLA2900TC020/20QP
Leverancier:  Alla France
Precision saccharometers
Precision saccharometers
Balling hydrometer, 20 – 30 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Price
154,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Balling hydrometer
  • Lengte:
    315 mm
  • Seq:
    004
  • Kalibratie temperatuur:
    20 °C
  • Indeling:
    0,1 %
  • Meetbereik:
    20 – 30 %