Precision saccharometers
Balling hydrometer, 10 – 20 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
ALLA2900TC010/20QP
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
- Omschrijving:Balling hydrometer
- Lengte:315 mm
- Seq:003
- Kalibratie temperatuur:20 °C
- Indeling:0,1 %
- Meetbereik:10 – 20 %