Baumé hydrometers
65 - 75, 0,1, 300 mm
Catalogus # ALLA0050FG075/15QP
Leverancier: Alla France
Ga naar:
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specificaties
- Lengte:300 mm
- Seq:30
- Indeling:0,1
- Meetbereik:65 - 75
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.