Orders LinkContactUsLinkComponent
Scintillation vials
Scintillation vials
20,00 ml, 26×61 mm, Ja, Tray/100
Catalogus # 548-0256
Leverancier:   Simport Scientific
Scintillation vials
Catalogus # 548-0256
Leverancier:  Simport Scientific
Scintillation vials
Scintillation vials
20,00 ml, 26×61 mm, Ja, Tray/100
Price
308,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
These scintillation vials are made of PP. Caps are made of HDPE.
  • Easy removal of caps (¼ turn-twist), leakproof
  • High degree of resistance to organic solvents
  • Shoulderless vial features a full width opening of 23 mm for ease of access
  • Sufficient translucence so that reagent levels or the presence of filter paper can be easily detected
The quality of the sealing system is such that it is not necessary to tighten the closure with a lot of pressure to achieve a leakproof seal. The HDPE closure may not be autoclaved.
Specificaties
  • Inclusief dop:
    Ja
  • Ø×h:
    26×61 mm
  • Verpakt:
    Tray/100
  • Capaciteit:
    20,00 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.