Membraanfilters, MembraClear, Whatman™
Wit met zwarte roosterstructuur, 0,80 µm, 25 mm
Catalogus # 514-0382
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze gemende cellulose-ester membraanfilters zijn ontworpen voor monstername van asbest met de membraanfiltermethode voor fasecontractmicroscopie. Monstername van asbest isoleert deze vezels van de circulatielucht om concentraties te bepalen.
- Ontworpen voor gebruik met de 'hete blok methode'
- Wit met zwart raster voor hoog contrast tijdens asbesttests onder de microscoop
- Wordt transparant met acetondampbehandeling, hierdoor kunnen de vezels van kristallijn artefacten onderscheiden worden
Specificaties
- Ø:25 mm
- Poriëngrootte:0,80 µm
- Type:Wit met zwarte roosterstructuur
- Seq:01