Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 7 mm, 10×7 mm
Catalogus # HAMMHSN426-18
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Spoon spatulas, micro
Catalogus # HAMMHSN426-18
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 7 mm, 10×7 mm
Price
14,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended spatulas with one spoon end and one spatula end.
Specificaties
  • Lengte:
    185 mm
  • Seq:
    06
  • Breedte blad:
    7 mm
  • Lepelmaat:
    10×7 mm
  • Lengte blad:
    50 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.