Pasteurpipetten, Corning®
Non plugged, borosilicate glass, 6,5 mm, 229 mm, -, 200/verpakking
: Corning
Natronkalkglas of borosilicaatglas.
- Eenmalig gebruik elimineert het gevaar op kruiscontaminatie van waardevolle monsters of laboratoriumreagentia
- Uitgerust met een versmalling één inch van de bovenkant om het gebruik met wattenprop te vereenvoudigen
- Beschikbaar in handige bulkverpakkingen
Deze pasteurpipetten voor eenmalig gebruik zijn ideaal voor snel niet-volumetrische overdracht bij onderzoeken in de bacteriologie, immunologie, hematologie en serologie, maar ook bij procedures in bloedbanken en in de klinische chemie.
Documents
- Ø uitw.:6,5 mm
- Verpakt:200/verpakking
- Steriel:-
- Omschrijving:Non plugged, borosilicate glass
- Lengte:229 mm
- Seq:04