Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Product Details & Documents
The Corning 1 L spinner flask body is constructed of polystyrene, paddle and shaft from polypropylene and caps from high density polyethylene. All are made of USP Class VI and ISO 10993-18 compliant materials
- Recommended working range of 300 ml to 1 L
- Extended paddle design ensures constant top-to-bottom motion of the liquid without having to adjust the height of the paddle
- Bottom contours on the paddle hug the shape of the flask, eliminating dead spots
- Two wide neck openings for easy pouring; easily accept a 100 ml pipet
- Vertical side baffles break up laminar flow - ensures better mixing and maximises cell production
- Each system is supplied individually double bagged
- Sterilised by gamma irradiation; have the highest sterility assurance level (SAL) of 10⁻⁶ and meets USP XXIV:71 bacteriostasis, fungistasis and sterility standards
Informations de commande: Single use only. Flasks cannot be autoclaved or resterilised with alcohol. Any attempt to do so will result in degradation of the materials. Optional vented caps (Cat. No 3567) and Aseptic transfer caps (Cat. No. 3562) are available Designed for both suspension and adherent cell culture applications and optimised for use with corning microcarriers
Documents
Certificates
Search by Lot NumberCORN3559_TDS_EN
Datasheet
Corning Spinner Flasks with Solid Cap, Disposable.pdf
Packaging Information
Specifications
- Ø×h:137×245 mm
- Aanbevolen werkvolume:300-1000 ml
- Capaciteit:1000 ml
- Omschrijving:Flasks, pre-assembled, with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*
- Seq:01
- Hals:Zijarmhalzen schroefdraad GL 45
- Aantal zijarmen:2
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingSchroefdraadAvailabilityPrice
- 734-4102Ventilerende dop, ventilatieopening van 0,2 μm, voor spinnerflessen van 500, 1000 en 3000 mlGL45Log in for availability1 * 4 ST - 44,90 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingSchroefdraadAvailabilityPrice
- 734-4100Aseptische transferdop voor zijarm, stijgbuis met ventilatieopening van 0,2 μm, mannelijke luer-lock, voor spinnerfles van 3000 mlGL45Log in for availability1 * 2 ST - 449,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- CORN3568Vlakke dop, PE, voor eenmalig gebruik, oranje, voor spinnerflessen van 500, 1000 en 3000 mlLog in for availability1 * 4 ST - 41,20 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingSchroefdraadAvailabilityPrice
- 734-4101Aseptische transferdop voor zijarm, stijgbuis met ventilatieopening van 0,2 μm, mannelijke luer-lock, voor spinnerfles van 500 mlGL45Log in for availability1 * 2 ST - 449,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingSchroefdraadAvailabilityPrice
- 734-4098Aseptische transferdop voor zijarm, stijgbuis met ventilatieopening van 0,2 μm, mannelijke luer-lock, voor spinnerfles van 1000 mlGL45Log in for availability1 * 2 ST - 449,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- CORN401901Schoepenwieleenheid, roestvrij staal, dubbel lager, voor magnetisch aangedreven kolf 36 l (voor gebruik met sondes)Log in for availability1 * 1 ST - 1 340,00 €
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.