Microscope slides, Corning®
Objectglaasjes met één mat uiteinde, kleurloos, 02, Glas, 75×25 mm
Leverancier: Corning
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze objectglaasjes zijn aan één kant of beide kanten mat, of standaard.
- Helderheid versterkt kleurloos objectglaasje
- Matte objectglaasjes zijn gezandstraald en daardoor goed beschrijfbaar en uiterst leesbaar
- Elk objectglaasje wordt gecontroleerd op splinters en ruwe randen voordat het wordt verzonden
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Aant. wells:02
- Kleur:kleurloos
- Omschrijving:Objectglaasjes met één mat uiteinde
- l×b:75×25 mm
- Materiaal:Glas
- Seq:02