Microscope slides, Corning®
Standaard objectglaasjes, kleurloos, Glas, 75×25 mm
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
Deze objectglaasjes zijn aan één kant of beide kanten mat, of standaard.
- Helderheid versterkt kleurloos objectglaasje
- Matte objectglaasjes zijn gezandstraald en daardoor goed beschrijfbaar en uiterst leesbaar
- Elk objectglaasje wordt gecontroleerd op splinters en ruwe randen voordat het wordt verzonden
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Kleur:kleurloos
- Omschrijving:Standaard objectglaasjes
- l×b:75×25 mm
- Materiaal:Glas
- Seq:01