Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters for Huber circulators
Adapter, M24×1,5 female thread to 3/4" NPT female thread
Catalogus # HUBE6874
Leverancier:   HUBER
Adapters for Huber circulators
Catalogus # HUBE6874
Leverancier:  HUBER
Adapters for Huber circulators
Adapters for Huber circulators
Adapter, M24×1,5 female thread to 3/4" NPT female thread
Price
120,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Adapter, M24×1,5 female thread to 3/4" NPT female thread
  • Seq:
    16
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.