Temperature probes
External sensor, PT100, −90…+200 °C, 1,5 m, 6×200 mm
Catalogus # HUBE6105
Leverancier: HUBER
Ga naar:
Product Details & Documents
For external thermo regulation applications.
Specificaties
- Meetbereik:−90…+200 °C
- Omschrijving:External sensor, PT100
- Lengte:1,5 m
- Seq:03
- Ø×l:6×200 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.