Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheppen, EasyScoop
Scheppen, EasyScoop
1500 ml, 200 mm
N° de catalogue BURK5356-1500
Fournisseur:   BURKLE
Scheppen, EasyScoop
N° de catalogue BURK5356-1500
Fournisseur:  BURKLE
Scheppen, EasyScoop
Scheppen, EasyScoop
1500 ml, 200 mm
Prix
52,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sampling scoops made of light aluminium, bright-anodised.
  • Ergonomically designed: With centrally arranged inner grip
  • Considerably shorter than conventional scoops: Easier to take samples from narrow containers
Spécifications
  • Capaciteit:
    1500 ml
  • Lengte:
    200 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.