Clinical refractometers
Dogs, 1,000 − 1,060 °Bx, ±0,001 %, 0,001 °Bx
Catalogus # ATAG4510
Leverancier: Atago
Ga naar:
Product Details & Documents
Digital 'pocket' refractometers for the urine specific gravity (USG) of pets.
- Single handed operation: Three second response
- IP 65 allows rinsing off the sample with running water
- Pocket battery operated instruments delivering rapid results with ATC
Used in clinical applications.
Certificeringen: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
Levering: Supplied with two AAA batteries.
Specificaties
- Model:Dogs
- Meetbereik:1,000 − 1,060 °Bx
- Resolutie:0,001 °Bx
- Precisie:±0,001 %
- Cat. No.:ATAG4510
- b×d×h:55×31×109 mm
- Reactietijd:3 seconds
- Gewicht:100 g
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.