Objectglaasjes, Menzel Gläser
Slides with a frosted end (20 mm), glass in cellophane, 1 mm, 76×26 mm
Leverancier: Epredia
Ga naar:
Product Details & Documents
These microscope slides are available plain or with one frosted end.
- Vooraf was en polijsten
Conform to ISO 8037/I
Certificeringen: ISO 8037/I
Documents
Specificaties
- Omschrijving:Slides with a frosted end (20 mm), glass in cellophane
- l×b:76×26 mm
- Seq:05
- Dikte:1 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.