Optionele upgrade
Product Details & Documents
De Pilot ONE®-regelaars kunnen worden bijgewerkt voor meer flexibiliteit na de aankoop met behulp van de eenvoudig te gebruiken Plug and Play-technologie. Upgrades met extra functionaliteit zijn heel eenvoudig, u hoeft alleen een activeringscode in te voeren. Alle bovengenoemde apparaten worden geleverd met 'Basic' Pilot ONE®-regelaars die kunnen worden bijgewerkt naar Pilot ONE® 'Exclusive' met extra functies.
- Grafisch display en displayresolutie van 0,1 en 0,01 °C
- Drie programma's, elk met 5 stappen en compacte of volledige menuweergave
- Hellingsfunctie
- True Adaptive Control (TAC)
- Mogelijkheid voor externe regelaar
Pilot ONE® 'Professional' enables:
Niet-lineaire stijging/daling
Tien programma's met in totaal 100 programmastappen
Menu's voor gebruiker en beheerder
Functie voor tweede instelpunt
Optie voor externe temperatuurregeling via een externe PT100-sensor
Specificaties
- Omschrijving:Professional E-grade® package
- Seq:02