Scheider-dieptefilters
10,00 µm, 25 mm
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Jump to:
Product Details & Documents
Goede PP/PE voorfilter voor viskeuze vloeistoffen en vloeistoffen met veel vaste deeltjes. Kan gebruikt worden als scheider tussen gestapelde schijven in één enkele filterhouder bij seriefiltratie.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Ø:25 mm
- Poriëngrootte:10,00 µm
- Seq:01
- Cat. No.:PALL60343
- Maximumtemperatuur:107 °C
- Dikte:127 µm