Orders LinkContactUsLinkComponent
pH indicator, bromophenol blue tablets
pH indicator, bromophenol blue tablets
Bromophenol blue tablets, pH indicator, 100
Catalogus # LOVI511620
Leverancier:   Lovibond
pH indicator, bromophenol blue tablets
Catalogus # LOVI511620
Leverancier:  Lovibond
CAS-nummer:  
pH indicator, bromophenol blue tablets
pH indicator, bromophenol blue tablets
Bromophenol blue tablets, pH indicator, 100
CAS-nummer:  
Price
39,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Indicator for pH range 2,8 to 4,4.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system and pH disc 2/1B
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    100
  • Omschrijving:
    Bromophenol blue tablets, pH indicator
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.