Stoppen, plugvormige flensdoppen
geel, 16 mm
Catalogus # SIMPT404-10Y
Leverancier: Simport Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Plugvormige indrukstoppen PE en klikdoppen met 2 standen zijn gemaakt van polyethyleen voor reageerbuisjes met een buitendiameter van 12 of 17 mm. Doppen met twee standen bieden twee mogelijkheden: de gesloten maar onverzegelde stand, waarin monsters aëroob worden gehouden voor microbiologische procedures en de volledig verzegelde stand, waarin de dop is vastgedrukt, zodat het buisje wordt verzegeld voor anaëroob gebruik of om te worden bewaard, overgeplaatst en gecentrifugeerd.
Specificaties
- Ø onder:16 mm
- Kleur:geel
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.