Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppen, plugvormige flensdoppen
Stoppen, plugvormige flensdoppen
natuur, 16 mm
Catalog # SIMPT404-10N
Supplier:   Simport Scientific
Stoppen, plugvormige flensdoppen
Catalog # SIMPT404-10N
Supplier:  Simport Scientific
Stoppen, plugvormige flensdoppen
Stoppen, plugvormige flensdoppen
natuur, 16 mm
Price
73,50 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Plugvormige indrukstoppen PE en klikdoppen met 2 standen zijn gemaakt van polyethyleen voor reageerbuisjes met een buitendiameter van 12 of 17 mm. Doppen met twee standen bieden twee mogelijkheden: de gesloten maar onverzegelde stand, waarin monsters aëroob worden gehouden voor microbiologische procedures en de volledig verzegelde stand, waarin de dop is vastgedrukt, zodat het buisje wordt verzegeld voor anaëroob gebruik of om te worden bewaard, overgeplaatst en gecentrifugeerd.
Specifications
  • Ø onder:
    16 mm
  • Kleur:
    natuur
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.