Orders LinkContactUsLinkComponent
Opslagzak
Opslagzak
455×760 mm
Catalogus # 300-0048
Leverancier:   Alpha Packaging
Opslagzak
Catalogus # 300-0048
Leverancier:  Alpha Packaging
Opslagzak
Opslagzak
455×760 mm
Price
90,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Zware opbergzakken, 500 gauge. Geschikt voor hitteverzegeling. Transparant PE, effen.
Certificeringen:
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
  • Afmetingen:
    455×760 mm
  • Seq:
    04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.