Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Angled type 45° metric, 90 mm, 12,0 mm
Catalogus # COWI005.612090
Leverancier:   COWIE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Catalogus # COWI005.612090
Leverancier:  COWIE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Angled type 45° metric, 90 mm, 12,0 mm
Price
99,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Adjustable rotors made of PTFE with glass filled PTFE lock nut.
  • Resistant to chemicals
  • Can be use up to 280 °C
These rotors slide over standard shafts and lock in place to give the most effective stirring patterns.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Angled type 45° metric
  • Schacht Ø:
    12,0 mm
  • Roerder Ø:
    90 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.