Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Angled type 45° metric, 60 mm, 10,0 mm
Catalogus # COWI005.610060
Leverancier:   COWIE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Catalogus # COWI005.610060
Leverancier:  COWIE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Angled type 45° metric, 60 mm, 10,0 mm
Price
66,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Adjustable rotors made of PTFE with glass filled PTFE lock nut.
  • Resistant to chemicals
  • Can be use up to 280 °C
These rotors slide over standard shafts and lock in place to give the most effective stirring patterns.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Angled type 45° metric
  • Schacht Ø:
    10,0 mm
  • Roerder Ø:
    60 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.