Accessories for LABmax, MINISPENSOR, TITREX
Afgiftebuis, gebogen, volume 2,5 - 10 ml, lengte 80 mm
Catalogus # WITG5.375.003
Leverancier: witeg Labortechnik
Accessories for LABmax, MINISPENSOR, TITREX
Catalogus # WITG5.375.003
Leverancier: witeg Labortechnik
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Afgiftebuis, gebogen, volume 2,5 - 10 ml, lengte 80 mm