Orders LinkContactUsLinkComponent
Petrischalen
Petrischalen
Petri dish, 125 ml, Met drie ventilatieopeningen, 90 mm, 25 mm, Steriel, 25 zakken met 20 stuks
Catalogus # SIMPD210-8
Leverancier:   Simport Scientific
Petrischalen
Catalogus # SIMPD210-8
Leverancier:  Simport Scientific
Petrischalen
Petrischalen
Petri dish, 125 ml, Met drie ventilatieopeningen, 90 mm, 25 mm, Steriel, 25 zakken met 20 stuks
Price
430,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Economical, optically clear dishes are precision-molded from biomedical-grade PS, making cultures visible without distortion.
  • Variety of shapes and sizes
  • Venting ribs to prevent condensation build-up on some models
  • Raised straight ridge around the top for stable stacking on some models
  • Sterile
Please note: Not for tissue culture application.
Verpakking: Dishes are packaged in heavy-wall polyethylene sleeves.
Specificaties
  • Ø:
    90 mm
  • Verpakt:
    25 zakken met 20 stuks
  • Steriliteit:
    Steriel
  • Uitvoering:
    Met drie ventilatieopeningen
  • Omschrijving:
    Petri dish, 125 ml
  • Hoogte:
    25 mm
  • Seq:
    6