Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
N-Plan-achromatisch, M27, N.A. van 1,25, WD van 0,29 mm, 100×
Catalogus # ZEIS4209909900000
Leverancier:   ZEISS
Objectives
Catalogus # ZEIS4209909900000
Leverancier:  ZEISS
Objectives
Objectives
N-Plan-achromatisch, M27, N.A. van 1,25, WD van 0,29 mm, 100×
Price
1 324,11 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Vergroting:
    100×
  • Omschrijving:
    N-Plan-achromatisch, M27, N.A. van 1,25, WD van 0,29 mm
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.