Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, N.A. van 0,5, WD van 2,0 mm, 20×
Catalogus # ZEIS4203509900000
Leverancier:   ZEISS
Objectives
Catalogus # ZEIS4203509900000
Leverancier:  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, N.A. van 0,5, WD van 2,0 mm, 20×
Price
1 569,54 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Vergroting:
    20×
  • Omschrijving:
    EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, N.A. van 0,5, WD van 2,0 mm